Learn More
1,2,4-Tricloro-5-etinilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trichloro-5-ethynyl-benzene |
| CAS | 6546-87-8 |
| Fórmula molecular | C8H3Cl3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Trichloro-5-ethynylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3Cl3/c1-2-5-3-7(10)8(11)4-6(5)9/h1,3-4H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)C#C |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-tricloro-5-etinilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 205.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.93 |