Learn More
1,2,4-Fosforotritioato de tributilo, TRC
Código de producto. 30457355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457355 25 mg 25 miligramos
30456056 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88659325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-48-8
Fórmula molecular C12 H27 O P S3
Peso molecular (g/mol) 314.51
Sinónimo Butyl phosphorotrithioate (6CI), B 1,776, Butiphos, Butyl phosphorotrithioate ((BuS)3PO), Chemagro B 1776, DEF, DEF (defoliant), DEF 6, De-Green, Fos-Fall A, Fosfall, S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate, S,S,S-Tributyl trithiophosphate, TBPT, TBTP, Tribufos
Nombre IUPAC 1-bis(butilsulfanil)fosforilsulfanilbutano
SMILES CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribufos
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27OPS3/c1-4-7-10-15-14(13,16-11-8-5-2)17-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0962