Learn More
1,2,4-Tribromobenzeno, TRC
Código de producto. 30451773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451773 25 g -
30453671 100 g 100 g
30450842 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451773 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77186525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-54-3
Fórmula molecular C6 H3 Br3
Peso molecular (g/mol) 314.8
Sinónimo 1,2,4-Tribromobenzene, Benzene, 1,2,4-tribromo-, 1,2,4-Tribromobenzene, NSC 62440
Nombre IUPAC 1,2,4-tribromobenceno
SMILES Brc1ccc(Br)c(Br)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Tribromobenzene
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.7785