Learn More
1,2,4-Tribromobenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480228 25 g 25 g
11470228 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23778.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-54-3 | C6H3Br3 | 314.802 g/mol
1,2,4-tribromobenzene is used in the synthesis of hyper branched poly(p-phenylene ethynylenes). It is used as cross-linking reagent during Pd-catalyzed cross-coupling of 2,5-diiodo-4-[(2-ethylhexyl)oxy]methoxybenzene and 1,4-diethynyl-2,5-bis-(octyloxy)benzene. It is a compound commonly used in organic synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,4-tribromobenceno se utiliza en la síntesis de poli(p-fenilenetinilenos) hiperramificados. Se utiliza como reactivo de entrecruzamiento en el acoplamiento cruzado catalizado con Pd de 2,5-diyodo-4[(2-etilhexil)oxi]metoxibenceno y 1,4-dietinil-2,5-bis-(octiloxi)benceno. Es un compuesto comúnmente usado en reacciones de síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-54-3
Fórmula molecular C6H3Br3
Peso molecular (g/mol) 314.802
Número MDL MFCD00000062
Clave InChI FWAJPSIPOULHHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12002
Nombre IUPAC 1,2,4-tribromobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Tribromobenzene
Punto de fusión 41°C to 43°C
Punto de ebullición 274°C to 276°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1934823
Sinónimo benzene, 1,2,4-tribromo, unii-eoe1kfc260, benzene,1,2,4-tribromo, eoe1kfc260, dsstox_cid_4346, dsstox_rid_77377, dsstox_gsid_24346, 1,2,4-tribomobenzene, benzene,2,4-tribromo, acmc-1bdp2
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.8
Porcentaje de pureza 95%