Learn More
1,2,4-tribromo-2,3-dimetilbutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Tribromo-2,3-dimethylbutane |
| CAS | 2445792-13-0 |
| Fórmula molecular | C6H11Br3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11Br3/c1-5(3-7)6(2,9)4-8/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(CBr)C(C)(Br)CBr |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-tribromo-2,3-dimetilbutano |
| Peso molecular (g/mol) | 322.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.8411 |