Learn More
[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3-tiol, TRC
Código de producto. 30456998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456998 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30456998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796533100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
CAS 6952-68-7
Fórmula molecular C6H5N3S
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3S/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10)
SMILES S=C1NN=C2C=CC=CN12
Nombre IUPAC 2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3-tiona
Peso molecular (g/mol) 151.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0204