Learn More
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]piridina-3-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10324052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10324052 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10324052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07000DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
CAS 6952-68-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5N3S
Número MDL MFCD03783345
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, s-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, unii-t0rly3osj5, t0rly3osj5, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, 3-mercaptotriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol
Clave InChI ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=C1NN=C2C=CC=CN12
Nombre IUPAC 2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3-tiona
Peso molecular (g/mol) 151.19
PubChem CID 676422
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.19
Porcentaje de pureza 97%