Learn More
1,2,4-Triazolo[4,3-a]piridina-3-tiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445447 1 g 1 g
15455447 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32694.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6952-68-7 | C6H5N3S | 151.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6952-68-7
Fórmula molecular C6H5N3S
Peso molecular (g/mol) 151.19
Número MDL MFCD03783345
Clave InChI ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, s-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, unii-t0rly3osj5, t0rly3osj5, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, 3-mercaptotriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol
PubChem CID 676422
Nombre IUPAC 2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3-tiona
SMILES S=C1NN=C2C=CC=CN12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Punto de fusión 209°C to 210°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.19
Porcentaje de pureza 96%