Learn More
1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzotiol-5-metanol, TRC
Código de producto. 30456632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456632 10 mg 10 miligramos
30453989 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76737010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69243-49-8
Fórmula molecular C9H7N3OS
Peso molecular (g/mol) 205.24
Sinónimo Tricyclazole-hydroxy, 1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzothiazole-5-methanol (9CI, ACI)
Nombre IUPAC [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzotiazol-8-ilmetanol
SMILES OCc1cccc2sc3nncn3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzothiazole-5-methanol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7N3OS/c13-4-6-2-1-3-7-8(6)12-5-10-11-9(12)14-7/h1-3,5,13H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.031