Learn More
[1,2,4]Ácido triazolo[1,5-a]piridina-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30455723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455723 100 mg -
30453995 10 mg 10 miligramos
30451990 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795823100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1043903-19-0
Fórmula molecular C7H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 163.13
Nombre IUPAC [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-6-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)c1ccc2ncnn2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-1-2-6-8-4-9-10(6)3-5/h1-4H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0382