Learn More
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]piridina-8-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-8-ol |
| CAS | 86467-41-6 |
| Fórmula molecular | C6H5N3O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N3O/c10-5-2-1-3-9-6(5)7-4-8-9/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1cccn2ncnc12 |
| Nombre IUPAC | [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-8-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 135.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0433 |