Learn More
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]piridina-6-ol, TRC
Código de producto. 30423836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423836 10 mg
30417056 50 mg
30414558 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT13946010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1394969-56-2
Fórmula molecular C6H5N3O
Peso molecular (g/mol) 135.12
Nombre IUPAC [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-6-ol
SMILES Oc1ccc2ncnn2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-6-ol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3O/c10-5-1-2-6-7-4-8-9(6)3-5/h1-4,10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0433