Learn More
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]piridina-5-ol, TRC
Código de producto. 30427649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427649 10 mg -
30415575 50 mg -
30409450 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT13945010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1824144-99-1
Fórmula molecular C6H5N3O
Peso molecular (g/mol) 135.12
Nombre IUPAC [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-5-ol
SMILES Oc1cccc2ncnn12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-3-1-2-5-7-4-8-9(5)6/h1-4,10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0433