Learn More
1,2,4-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1 H-1,2,4-Triazole |
| CAS | 288-88-0 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C2 H3 N3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazol, 1H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI), 3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, NSC 83128, CGA 71019, CGA 98032 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5) |
| SMILES | c1nc[nH]n1 |
| Nombre IUPAC | 1H-1,2,4-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 69.07 |
| Mostrar más |