Learn More
1,2,4-triazol, TRC
Código de producto. 30455997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455997 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30455997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT767410100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2 H3 N3
Cantidad 100 g
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazol, 1H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI), 3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, NSC 83128, CGA 71019, CGA 98032
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMILES c1nc[nH]n1
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol
Peso molecular (g/mol) 69.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.0327
Porcentaje de pureza >95