Learn More
Sal sódica de 1,2,4-triazol, TRC
Código de producto. 30454681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454681 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30454681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76744010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazole Sodium Salt
CAS 41253-21-8
Fórmula molecular C2H2N3Na
Cantidad 10 g
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole Sodium Salt, Sodium 1,2,4-triazole-4-ide, Sodium 1H-1,2,4-Triazolate, Sodium 1H-1,2,4-Triazolide, Triazole Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
SMILES [Na+].c1nc[n-]n1
Nombre IUPAC sodio; 2,4-diaza-1-azanidaciclopenta-2,4-dieno
Peso molecular (g/mol) 91.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.0146