Learn More
1,2,4-Triazol, derivado de sodio, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10341004 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10341004 10 g Frasco de vidrio 10 g
10173820 50 g Frasco de vidrio 50 g
10091881 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10341004 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188990100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 41253-21-8 | C2H2N3Na | 91.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41253-21-8
Fórmula molecular C2H2N3Na
Peso molecular (g/mol) 91.05
Número MDL MFCD00044437
Clave InChI NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1,2,4-triazolylsodium, 1,2,4-triazole sodium derivative, 1,2,4-triazole sodium salt, sodium 1,2,4-triazolide, 1h-1,2,4-triazole, sodium salt, sodium 1h-1,2,4-triazolate, 1,2,4-triazole sodium, sodium 1h-1,2,4-triazolide, 1,2,4-triazole, sodium salt
PubChem CID 4649906
Nombre IUPAC sodio; 2,4-diaza-1-azanidaciclopenta-2,4-dieno
SMILES C1=NC=N[N-]1.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 295°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 26, II, 7
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.05
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.