Learn More
1,2,4-triazol-d3, TRC
Código de producto. 30454891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30454891 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30454891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76741150MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazole-d3
CAS 43088-92-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C2 D3 N3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,2,4-Triazole-D3, 1H-1,2,4-Triazole-1,3,5-d3 (9CI','ACI), 1,2,4-Triazole-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1D,2D/hD
SMILES [2H]c1nc([2H])n([2H])n1
Nombre IUPAC 1,3,5-trideuterio-1,2,4-triazol
Peso molecular (g/mol) 72.084
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.052
Porcentaje de pureza >95