Learn More
1,2,4-triazol-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Triazole-d3 |
| CAS | 43088-92-2 |
| Fórmula molecular | C2 D3 N3 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2 H,(H,3,4,5)/i1D,2 D/hD |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])n([2 H])n1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-trideuterio-1,2,4-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 72.084 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.052 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |