Learn More
1,2,4-Triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494673 500 g 500 g
11474673 25 g 25 g
11484673 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494673 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11597.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.46€
    358.65€ / 500 g
    Ahorro 72.81€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69.067 g/mol
1,2,4-Triazole is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It acts as an anti-scaling agent and antifungal compound. It is widely used in antifungals such as fluconazole anditraconazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,4-triazol se utiliza ampliamente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos. Actúa como agente antisarro y compuesto antifúngico. Se utiliza ampliamente en antifúngicos como el fluconazol y el itraconazol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-88-0
Fórmula molecular C2H3N3
Peso molecular (g/mol) 69.067
Número MDL MFCD00005228
Clave InChI NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol
SMILES C1=NC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazole
Punto de fusión 118°C to 122°C
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 158°C (316°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 104767
Índice Merck 14,9605
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.07
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4-Triazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Triazole