Learn More
1,2,4-Triazol-4-amina, TRC
Código de producto. 30454986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454986 10 g -
30451540 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76742010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-13-4
Fórmula molecular C2 H4 N4
Peso molecular (g/mol) 84.08
Sinónimo 4-Amino-1,2,4-triazole, 4H-1,2,4-Triazole, 4-amino- (8CI), 1,2,4-Triazol-4-amine, 1,2,4-Triazol-4-ylamine, 1,2,4-Triazole-4-amine, 1-Amino-1,3,4-triazole, 1-Amino-1H-1,3,4-triazole, 4-Amino-1,2,4(4H)-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole, A 1137, NSC 3263, NSC 7242, 4H-1,2,4-Triazol-4-amine, ATC
Nombre IUPAC 1,2,4-triazol-4-amina
SMILES Nn1cnnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1,2,4-triazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0436
Porcentaje de pureza >95%