Learn More
1,2,4-Triazol-4-amina, TRC
Product Code. 30451540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Unit Size:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30451540 1 g 1 g
30454986 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30451540 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7674201G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 584-13-4
Fórmula molecular C2 H4 N4
Peso molecular (g/mol) 84.08
Sinónimo 4-Amino-1,2,4-triazole, 4H-1,2,4-Triazole, 4-amino- (8CI), 1,2,4-Triazol-4-amine, 1,2,4-Triazol-4-ylamine, 1,2,4-Triazole-4-amine, 1-Amino-1,3,4-triazole, 1-Amino-1H-1,3,4-triazole, 4-Amino-1,2,4(4H)-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole, A 1137, NSC 3263, NSC 7242, 4H-1,2,4-Triazol-4-amine, ATC
Nombre IUPAC 1,2,4-triazol-4-amina
SMILES Nn1cnnc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1,2,4-triazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0436
Porcentaje de pureza >95%