Learn More
1,2,4-Triazina (>90%), TRC
Código de producto. 30411108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411108 250 mg
30411610 50 mg
30410823 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT290380250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 290-38-0
Fórmula molecular C3H3N3
Peso molecular (g/mol) 81.08
Sinónimo 1,2,5-Triazine, as-Triazine
Nombre IUPAC 1,2,4-triazina
SMILES c1cnncn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N3/c1-2-5-6-3-4-1/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.0327