Learn More
1,2,4-Triazin-3-amine, TRC
Código de producto. 30450631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450631 10 mg 10 miligramos
30453618 100 mg -
30451446 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79526310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-99-6
Fórmula molecular C3H4N4
Peso molecular (g/mol) 96.09
Sinónimo 3-Amino-1,2,4-triazine, 3-Amino-as-triazine, NSC 203233, [1,2,4]Triazin-3-ylamine
Nombre IUPAC 4H-1,2,4-triazina-3-imina
SMILES N=C1NC=CN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazin-3-amine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N4/c4-3-5-1-2-6-7-3/h1-2H,(H2,4,5,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0436