Learn More
1,2,4-Triacin-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10352003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10352003 1 g 1 g
10479644 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10352003 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC14623DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-99-6
Fórmula molecular C3H4N4
Peso molecular (g/mol) 96.093
Clave InChI MJIWQHRXSLOUJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1,2,4-triazine, as-triazine, 3-amino, 3-amino-as-triazine, 1,2,4-triazin-3-ylamine, 1,2,4-triazine-3-ylamine, 1,2,4 triazin-3-ylamine, zlchem 1277, 1,2,4-triazine-3-amine, 3-amino-1,2,4,-triazine
PubChem CID 70715
Nombre IUPAC 1,2,4-triazin-3-amina
SMILES C1=CN=NC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 4-Triazin-3-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09