Learn More
1,2,4-Triaminobenceno Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30455962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455962 500 mg 500 miligramos
30449079 100 mg 100 miligramos
30454244 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT895865500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-47-4
Fórmula molecular C6H9N3 . 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 196.07
Sinónimo 1,2,4-Triamino-Benzene 2HCl
Nombre IUPAC benceno-1,2,4-triamina; diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.Nc1ccc(N)c(N)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triaminobenzene Dihydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4;;/h1-3H,7-9H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.033