Learn More
Diclorhidrato de 1,2,4-triaminobenceno, 96 %
Código de producto. 11413358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413358 5 g 5 g
11423358 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17758.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico, almacenar lejos de la humedad. Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-47-4
Fórmula molecular C6H11Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 196.08
Número MDL MFCD00016619
Clave InChI RKMFFOLUBJFMBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-benzenetriamine dihydrochloride, 1,2,4-triaminobenzene dihydrochloride, benzene-1,2,4-triamine dihydrochloride, 1,2,4-benzenetriamine, dihydrochloride, benzene-1,2,4-triyltriamine dihydrochloride, 1,2,4-benzenetriamine, hydrochloride 1:2, benzene-1,2,4-triamine, chloride, chloride, benzol-1,2,4-triamindihydrochlorid, 1,2,4-benzenetriaminedihydrochloride, acmc-1bb7p
PubChem CID 94179
Nombre IUPAC benceno-1,2,4-triamina; diclorhidrato
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(N)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Punto de fusión ∼290°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.08
Porcentaje de pureza 96%