Learn More
1-[2-(4-Morfolinil)etil]piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437887 5 g 5 g
15427887 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50688.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4892-89-1
Fórmula molecular C10H21N3O
Peso molecular (g/mol) 199.298
Número MDL MFCD00191217
Clave InChI SAJZEJMFAWZNCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-piperazin-1-yl-ethyl-morpholine, 4-2-piperazin-1-yl ethyl morpholine, 4-2-piperazin-1-ylethyl morpholine, 1-2-morpholin-4-yl-ethyl-piperazine, 1-2-morpholinoethyl-piperazine, 1-2-morpholin-4-yl ethyl piperazine, morpholine, 4-2-1-piperazinyl ethyl, 1-2-morpholinoethyl piperazine, 4-2-1-piperazinyl ethyl morpholine
PubChem CID 2734640
Nombre IUPAC 4-(2-piperazin-1-iletil)morfolina
SMILES C1CN(CCN1)CCN2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]piperazine
Punto de fusión 36°C to 38°C
Punto de ebullición 106°C to 107°C (0.2 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.3
Porcentaje de pureza 97%