Learn More
1-[2-(4-morfolinil)etil-d4]-3-(1-naftoil)indol JWH 200-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl-d4]-3-(1-naphthoyl)indole (JWH 200-d4) |
| CAS | 1346600-73-4 |
| Fórmula molecular | C25H20D4N2O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl-d4]-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24N2O2/c28-25(22-10-5-7-19-6-1-2-8-20(19)22)23-18-27(24-11-4-3-9-21(23)24)13-12-26-14-16-29-17-15-26/h1-11,18H,12-17H2/i12D2,13D2 |
| SMILES | Cl.C[C@H](N)C(N)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 388.49 |