Learn More
1-[2-(4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinilo)etilo] Ácido Butanedioico Ester, TRC
Código de producto. 30012127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012127 10 mg 10 miligramos
30012752 100 mg 100 miligramos
30011865 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH37143010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1872428-97-1
Fórmula molecular C15 H27 N O5
Peso molecular (g/mol) 301.379
Nombre IUPAC 4-[2-(4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-il)etoxi]-4-ácido oxobutanoico
SMILES CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1CCOC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)ethyl] Ester Butanedioic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H27NO5/c1-14(2)9-11(17)10-15(3,4)16(14)7-8-21-13(20)6-5-12(18)19/h11,17H,5-10H2,1-4H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.189