Learn More
[1-(2,4-Dihidroxifenil)-2-(3',4'-dihidroxifenil)etanola, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(3',4'-dihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 887354-66-7 |
| Fórmula molecular | C14H12O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O5/c15-9-2-3-10(13(18)7-9)12(17)5-8-1-4-11(16)14(19)6-8/h1-4,6-7,15-16,18-19H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccc(C(=O)Cc2ccc(O)c(O)c2)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-dihidroxifenil)-2-(3,4-dihidroxifenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 260.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0685 |