Learn More
1-(2,4-difluorofenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,4-Difluorophenyl)piperazine |
| CAS | 115761-79-0 |
| Fórmula molecular | C10H12F2N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(2,4-Difluorophenyl)piperazine, 4-(2,4-Difluorophenyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12F2N2/c11-8-1-2-10(9(12)7-8)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2 |
| SMILES | FC1=CC=C(C(F)=C1)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-difluorofenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.1 |