Learn More
1-(2,4-Difluorofenil)piperazina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11378676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378676 25 g 25 g
11358676 1 g 1 g
11368676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19393.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115761-79-0
Fórmula molecular C10H12F2N2
Peso molecular (g/mol) 198.217
Número MDL MFCD00082588
Clave InChI CMCSPBOWEYUGHB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734637
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)piperazina
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=C(C=C2)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4-Difluorophenyl)piperazine
Punto de fusión 74°C to 76°C
Punto de ebullición 108°C to 111°C (0.2 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN2923
Beilstein 8620369
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 1-2,4-difluorophenyl piperazine, 1-2,4-difluorophenyl-piperazine, piperazine, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-difluorophenyl piperazine, pubchem9352, acmc-1ca8h, 2,4-difluorophenylpiperazine, 4-2,4-difluorophenyl piperazine, 1-2,4-difluoro-phenyl-piperazine, piperazine,1-2,4-difluorophenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 99%