Learn More
1-(2',4'-difluorofenil)etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2',4'-Difluorophenyl)ethylamine |
| CAS | 603951-43-5 |
| Fórmula molecular | C8 H9 F2 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9F2N/c1-5(11)7-3-2-6(9)4-8(7)10/h2-5H,11H2,1H3 |
| SMILES | CC(N)c1ccc(F)cc1F |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-difluorofenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 157.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0703 |