Learn More
1-(2,4-difluorofenil)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-il)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanone |
| CAS | 168479-96-7 |
| Fórmula molecular | C10H7F2N3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-5-13-14-6-15/h1-3,5-6H,4H2 |
| SMILES | FC1=CC=C(C(CN2C=NN=C2)=O)C(F)=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-difluorofenil)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-il)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 223.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.06 |