Learn More
1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etanona, Mikromol™
Código de producto. 17939604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17939604 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17939604 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1094.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
CAS 86404-63-9
Nombres de analitos o componentes 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H7 F2 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fluconazole Imp. E (EP), Voriconazole Imp. A (EP), Voriconazole USP Related Compound C, Voriconazole USP RC C, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, Voriconazole Related Compound C, Fluconazole Impurity E, Voriconazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
SMILES Fc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(F)c1
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 223.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223,0557 g/mol