Learn More
1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etanol, LoGiCal
Código de producto. 30460977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460977 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460977 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0235.06
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
CAS 206050-23-9
Nombres de analitos o componentes 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 F2 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6,10,16H,4H2
Tipo de solución Neat
SMILES OC(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 225.19
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0714 g/mol