Learn More
1-(2,4-Diclorofenil)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-il)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanone |
| CAS | 132653-23-7 |
| Fórmula molecular | C10 H7 Cl2 N3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7Cl2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-5-13-14-6-15/h1-3,5-6H,4H2 |
| SMILES | Clc1ccc(C(=O)Cn2cnnc2)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-4-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 256.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.9966 |