Learn More
1-(2,4-Diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etanol, TRC
Código de producto. 30138479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138479 250 mg 250 miligramos
30135900 100 mg 100 miligramos
17961825 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD440540250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58905-16-1
Fórmula molecular C10 H7 Cl2 N3 O
Peso molecular (g/mol) 256.088
Sinónimo 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichloro-phenyl)-2-[1,2,4]triazol-1-yl-ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-ethanone, 2',4'-Dichloro-2-(1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone, 2',4'-Dichloro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichloro-phenyl)-2-[1,2,4]triazol-1-yl-ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-ethanone, 2',4'-Dichloro-2-(1,2,4-t
Nombre IUPAC 1-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanol
SMILES Clc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7Cl2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.997