Learn More
1-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etanona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone |
| CAS | 58905-16-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C10 H7 Cl2 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichloro-phenyl)-2-[1,2,4]triazol-1-yl-ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-ethanone, 2',4'-Dichloro-2-(1,2,4-t |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7Cl2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2 |
| SMILES | Clc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanona |
| Mostrar más |