Learn More
1-(2,4-diclorobenzoilmetil)imidazol, Mikromol™
Descripción
1-(2,4-diclorobenzoilmetil)imidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole |
| CAS | 46503-52-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H8 Cl2 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole, Ethanone, 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole, 1-(2,4-Dichlorophenacyl)imidazole, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazolyl)ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethanone, 2,4-Dichlorophenyl (1,3-imidazole-1-yl)methyl ketone, 2',4'-Dichloro-2-(imidazol-1-yl)acetophenone, Oxiconazole Related Compound C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7H,6H2 |
| SMILES | Clc1ccc(C(=O)Cn2ccnc2)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanona |
| Mostrar más |