Learn More
1-(2,4-diclorobenzoil)-1H-benzotriazol, TRC
Código de producto. 30394299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394299 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30394299 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI937560250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-benzotriazole
CAS 200626-61-5
Fórmula molecular C13H7Cl2N3O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1H-Benzotriazol-1-yl(2,4-dichlorophenyl)-methanone, ITSA-1
Fórmula InChI InChI=1S/C13H7Cl2N3O/c14-8-5-6-9(10(15)7-8)13(19)18-12-4-2-1-3-11(12)16-17-18/h1-7H
SMILES Clc1ccc(C(=O)n2nnc3ccccc23)c(Cl)c1
Peso molecular (g/mol) 292.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.9966