Learn More
1-[2-(4-chlorophenyl)-6H-1,3-thiazin-5-yl]ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10577893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10577893 1 g 1 g
10578083 10 g 10 g
10118562 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10577893 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB05406DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 219539-29-4
Fórmula molecular C12H10ClNOS
Peso molecular (g/mol) 251.73
Número MDL MFCD00276113
Clave InChI NEKOTKLWPGNIOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethan-1-one, 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethanone, maybridge1_001465, ethanone,1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl
PubChem CID 2799112
Nombre IUPAC 1-[2-(4-clorofenil)-6H-1,3-tiazina-5-yl]etanona
SMILES CC(=O)C1=CN=C(SC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(4-chlorophenyl)-6H-1, 3-thiazin-5-yl]ethan-1-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.74
Porcentaje de pureza 97%