Learn More
1-[2-[(4-Cloro-2,5-dimetilfenil)tio]fenil]-piperazina, TRC
Código de producto. 30367313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367313 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30367313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37158010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazine
CAS 2514952-66-8
Fórmula molecular C18H21ClN2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21ClN2S/c1-13-12-18(14(2)11-15(13)19)22-17-6-4-3-5-16(17)21-9-7-20-8-10-21/h3-6,11-12,20H,7-10H2,1-2H3
SMILES CC1=C(Cl)C=C(C)C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)=C1
Nombre IUPAC 1-(2-((4-cloro-2,5-dimetilfenil)tio)fenil)piperazina
Peso molecular (g/mol) 332.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.11