Learn More
1-(2,4-bis(benciloxi)fenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,4-Bis(benzyloxy)phenyl)ethanone |
| CAS | 22877-01-6 |
| Fórmula molecular | C22H20O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one, 1-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]ethanone, 2',4'-Bis(benzyloxy)acetophenone, 2',4'-Dibenzyloxyacetophenone, Di-O-benzylresacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)21-13-12-20(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(21)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 1-[2,4-bis(fenilmetoxi)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1412 |