Learn More
1-(2,4-bis(benciloxi)fenil)etanona, TRC
Código de producto. 30330042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30330042 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30330042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB521440500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-(2,4-Bis(benzyloxy)phenyl)ethanone
CAS 22877-01-6
Fórmula molecular C22H20O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one, 1-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]ethanone, 2',4'-Bis(benzyloxy)acetophenone, 2',4'-Dibenzyloxyacetophenone, Di-O-benzylresacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)21-13-12-20(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(21)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC 1-[2,4-bis(fenilmetoxi)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 332.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1412
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.