Learn More
1,2,4-Benzenetriol, TRC
Código de producto. 30007023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007023 10 mg 10 miligramos
30006442 1 g 1 g
30005567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB18980010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-73-3
Fórmula molecular C6 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Sinónimo 1,2,4-Benzenetriol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818
Nombre IUPAC benceno-1,2,4-triol
SMILES Oc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Benzenetriol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0317