Learn More
Anhídrido 1,2,4-bencenotricarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10497280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10497280 250 g Frasco de plástico 250 GR
10725171 25 g Frasco de plástico 25 g
10395970 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10497280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105372500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-30-7
Número MDL MFCD00005925
Clave InChI SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
Nombre IUPAC ácido 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 4-Benzenetricarboxylic anhydride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164.0°C to 169.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 390.0°C
Temperatura de inflamación 227°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C9H4O5
Cantidad 250 g
Beilstein 18, 468
Índice Merck 15, 9872
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes with water. Other solubilities: 0.002g/100g ccl4- 0.06g/100g ligroin (25 c),0.4g/100g mixed xylenes- 15.5g/100g dmf (25 c),49.6g/100g acetone (25 c),21.6g/100g ethyl acetate (25 c)
Peso molecular (g/mol) 192.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Escamas