Learn More
Anhídrido 1,2,4-bencenotricarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474240 1 kg 1 Kg
11416176 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23003.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192.126 g/mol
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride is used to produce good heat-proof, weather-proof and solvent-proof trimellitate plasticizers, to synthesize polyester resins, curing agent of epoxy resins, heat-proof insulated laminas, heat-proof varnishes, stabilizers, dyestuffs, pigments, surfactants. TMA can also be used as accelerant for vulcanization, treating agent of fiber and flocculant of film. It has wide application to high class aerooil, impregnating oil for power capacitors, adhesives for granules, instant adhesives, sizing agents, antismoke agents, dyestuffs, printing inks, medicines and farm chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido 1,2,4-bencenotricarboxílico se utiliza para producir plastificadores trimelitatos resistentes al calor, la intemperie y los disolventes, para sintetizar resinas de poliéster, agente de endurecimiento de resinas epoxídicas, láminas aisladas resistentes al calor, barnices resistentes al calor, estabilizadores, colorantes, pigmentos y surfactantes. El TMA también puede usarse como acelerador para la vulcanización, agente de tratamiento de fibra y floculante de película. Se utiliza ampliamente en aeroaceites de alta gama, aceites impregnantes para condensadores de potencia, adhesivos para gránulos, adhesivos instantáneos, agentes de dimensionamiento, agentes antihumo, colorantes, tintas de impresión, medicamentos y productos químicos agrícolas.
Solubilidad
Se hidroliza en el agua. Soluble en etanol, acetona y la mayoría del resto de disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes, bases y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-30-7
Fórmula molecular C9H4O5
Peso molecular (g/mol) 192.126
Número MDL MFCD00005925
Clave InChI SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
Nombre IUPAC ácido 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
Punto de fusión 165°C to 169°C
Densidad 1.54
Punto de ebullición 240°C to 245°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 227°C (440°F)
Cantidad 1 kg
Beilstein 9394
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9703
Información de solubilidad Hydrolyzes in water. Soluble in ethanol,acetone,and most other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimellitic anhydride