Learn More
Anhídrido 1,2,4-bencenotricarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416176
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
11416176 250 g 250 g
11474240 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 11416176
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23003.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192.126 g/mol
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride is used to produce good heat-proof, weather-proof and solvent-proof trimellitate plasticizers, to synthesize polyester resins, curing agent of epoxy resins, heat-proof insulated laminas, heat-proof varnishes, stabilizers, dyestuffs, pigments, surfactants. TMA can also be used as accelerant for vulcanization, treating agent of fiber and flocculant of film. It has wide application to high class aerooil, impregnating oil for power capacitors, adhesives for granules, instant adhesives, sizing agents, antismoke agents, dyestuffs, printing inks, medicines and farm chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido 1,2,4-bencenotricarboxílico se utiliza para producir plastificadores trimelitatos resistentes al calor, la intemperie y los disolventes, para sintetizar resinas de poliéster, agente de endurecimiento de resinas epoxídicas, láminas aisladas resistentes al calor, barnices resistentes al calor, estabilizadores, colorantes, pigmentos y surfactantes. El TMA también puede usarse como acelerador para la vulcanización, agente de tratamiento de fibra y floculante de película. Se utiliza ampliamente en aeroaceites de alta gama, aceites impregnantes para condensadores de potencia, adhesivos para gránulos, adhesivos instantáneos, agentes de dimensionamiento, agentes antihumo, colorantes, tintas de impresión, medicamentos y productos químicos agrícolas.
Solubilidad
Se hidroliza en el agua. Soluble en etanol, acetona y la mayoría del resto de disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes, bases y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-30-7
Fórmula molecular C9H4O5
Peso molecular (g/mol) 192.126
Número MDL MFCD00005925
Clave InChI SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
Nombre IUPAC ácido 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
Punto de fusión 165°C to 169°C
Densidad 1.54
Punto de ebullición 240°C to 245°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 227°C (440°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 9394
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9703
Información de solubilidad Hydrolyzes in water. Soluble in ethanol,acetone,and most other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 97%